Learn More
Tellurpulver, -200 mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
90.70 CHF - 1255.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13494-80-9 |
---|---|
Summenformel | Te |
Molekulargewicht (g/mol) | 127.60 |
MDL-Nummer | MFCD00134062 |
InChI-Schlüssel | PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds |
PubChem CID | 6327182 |
ChEBI | CHEBI:30452 |
IUPAC-Name | Tellur |
SMILES | [Te] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11356088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011075.09 |
10 g |
90.70 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11336088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011075.18 |
50 g |
332.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11346088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011075.30 |
250 g |
1255.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13494-80-9 | |
127.60 | |
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N | |
6327182 | |
Tellur |
Te | |
MFCD00134062 | |
tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds | |
CHEBI:30452 | |
[Te] |
Spezifikation
Tellurium | |
Grau | |
99.999% (Metals basis) | |
MFCD00134062 | |
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N | |
Tellur | |
6327182 | |
Geruchsneutral |
13494-80-9 | |
Pulver | |
Te | |
tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds | |
[Te] | |
127.60 | |
CHEBI:30452 | |
Gray powder |
Sicherheit und Handhabung
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
Gehäuse H301
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 236-813-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WY2625000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen