Learn More
Tellurpulver, -200 mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tellurium |
Farbe | Grau |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 10 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.999% (Metals basis) |
Geruch | Geruchsneutral |
Aussehen | Gray powder |
Name des Produkts
Tellurpulver, -200 mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur