Learn More
Tellur-Bruchbarren, Puratronic™, 99.9999+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11397447
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tellur-Bruchbarren, Puratronic™, 99.9999+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397447
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11397447
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012607.36
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13494-80-9
Summenformel Te
Molekulargewicht (g/mol) 127.60
MDL-Nummer MFCD00134062
InChI-Schlüssel PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compoundsMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC-Name Tellur
SMILES [Te]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tellurium broken ingot
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 500 g
Reinheit (%) ≥99.9999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Form Ignot
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ03K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number012607.22,012607.14,012607.36
ChargennummerW06K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2024 Catalog Number012607.22,012607.14,012607.36
ChargennummerS17K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2024 Catalog Number012607.22,012607.14,012607.36
ChargennummerN23I054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012607.22,012607.14,012607.36,012621.NB
ChargennummerB23R010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012607.22,012607.14,012607.36,012621.NB
Name des Produkts
Tellur-Bruchbarren, Puratronic™, 99.9999+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >