Learn More
Tellurpulver, -200 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11340769
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tellurpulver, -200 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11340769
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11340769
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010605.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13494-80-9
Summenformel Te
Molekulargewicht (g/mol) 127.60
MDL-Nummer MFCD00134062
InChI-Schlüssel PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC-Name Tellur
SMILES [Te]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tellurium powder
Farbe Grau
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3288
Menge 50 g
Reinheit (%) 99.5%
Netzgröße −200 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Name des Produkts
Tellurpulver, -200 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >