Learn More
Tellur-Bruchbarren, Puratronic™, 99.9999+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11387447
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tellur-Bruchbarren, Puratronic™, 99.9999+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387447
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11387447
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012607.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13494-80-9
Summenformel Te
Molekulargewicht (g/mol) 127.60
MDL-Nummer MFCD00134062
InChI-Schlüssel PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC-Name Tellur
SMILES [Te]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tellurium broken ingot
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 g
Reinheit (%) ≥99.9999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Form Ignot
Name des Produkts
Tellur-Bruchbarren, Puratronic™, 99.9999+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >