Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 2L with 3 Ports, MPC Insert, 2D BPC
Mit diesen BPC-Beuteln vereinfachen Sie die Reinigung und Entsorgung und reduzieren das Kreuzkontaminationsrisiko für 2 bis 50 Liter Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI) und biologischen Produkten.
Marke:  Thermo Scientific™ SH30714.05
Artikelnummer. 17835706
  • 1160.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 L
Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen.
2 L, each
Zeile 1.MPC-Einsatz, Polycarbonat, Schläuche:C-Flex, Länge:30 cm (12 in.) ID x AD:9,5 x 12,7 mm (0,38 x 0,5 in.)
Zeile 2.MPC-Einsatz, Polycarbonat, Schläuche:C-Flex, Länge:30 cm (12 in.) ID x AD:9,5 x 12,7mm (0,38 x 0,5 in.)
Randanschlüsse: 2 x 0,38 in. 1 x 0,25 in.
29,5cm x 31cm (11,6 in. x 12,2 in.)
In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt.
Gammabestrahlt
Zeile 3.Mit Stopfen, ohne Schlauch
Labtainer™
CX5-14
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 2L with 3 Ports, MPC Insert, 2D BPC > Größe: 2 l