Learn More
MP Biomedicals™ TCH™ Definierter Serumersatz, 50-faches Konzentrat, 20 ml
Zur langfristigen Kultivierung von Zellen
Marke:  MP Biomedicals™ 092020026
Artikelnummer. 11434855
  • 236.00 CHF / 20 Milliliter
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • TCH™ ist ein verstärkter, multifunktionaler Serumersatz für die langfristige Kultivierung von hauptsächlich humanen verankerungsabhängigen und Suspensionszellen.
  • Ein universeller Serumersatz, der humane und Säugetierzellen unterstützt; vollständig frei von Viren, Mykoplasma und anderen infektiösen Erregern; enthält keine Wachstumsfaktoren, Steroidhormone, Fremdproteine oder Phenolrot; Proteinursprung – menschlich; Drug Master File bei der FDA archiviert.
  • TCH™ Definierter Serumersatz ist sowohl bei der Herstellung biologischer Substanzen als auch bei der Kultivierung anderer Säugetierzellen sehr effektiv.
  • Dieser Serumersatz ist in Forschungssituationen wie der Untersuchung der Auswirkungen von Wachstumsfaktoren oder bei der Herstellung von Zellprodukten wirksam.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar, rosa
Lösung
20 mL
Wird als50 X-Konzentrat geliefert
6,8 bis 7,2
Bei +4 °C lagern.
Serumersatz
Steril
Sehr wirksam bei der Herstellung von biologischen Substanzen sowie bei der Kultivierung anderer Säugetierzellen.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
MP Biomedicals™ TCH™ Definierter Serumersatz, 50-faches Konzentrat, 20 ml > TCH™ Definierter Serumersatz, 50-faches Konzentrat, 20 ml
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.