Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit Schraubverschluss aus Polypropylen
Die chemische Stabilität und biologische Inertheit von hartem Borosilikatglas zu einem ähnlichen Preis wie bei Wegwerfröhrchen
Marke:  Fisherbrand™ 73750M-102
604.20 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11567413
  • 636.00 CHF / 500 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Sorgt für chemische Stabilität und biologische Inertheit von hartem Borosilikatglas zu einem Preis wie bei Wegwerfröhrchen
  • Schraubverschluss aus naturfarbenem Polypropylen ohne Einlage
  • Mit Beschriftungsfläche
Optimal für Gewebekulturen, Bakteriologie, klinische Chemie, Blutgruppenbestimmung und Kreuzproben
Bestellinformation
Verpackt in Tabletts mit 250 oder 500 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
Borosilikatglas
Sorgt für chemische Stabilität und biologische Inertheit von hartem Borosilikatglas zu einem Preis wie bei Wegwerfröhrchen
Tablett
Unsteril
Schraubverschluss
125 mm
Ja
Beschriftungsfläche
250/Tablett
20 mm
Einweg-Zellkulturröhrchen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit Schraubverschluss aus Polypropylen > Außendurchmesser x Länge: 20 x 125 mm; Anzahl pro Tablett: 250