Learn More
Tocris Bioscience™ TASP 0390325
Potent and selective V1B receptor antagonist; orally bioavailable
321.00 CHF - 1265.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Antagonist |
---|---|
Zielproteine | Vasopressin Receptor |
CAS | 1642187-96-9 |
Summenformel | C25H29ClFN5O4.HCl |
Formelmasse | 554.44g/mol |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18770258
|
Tocris Bioscience™
5729/10 |
10 mg |
321.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18720118
|
Tocris Bioscience™
5729/50 |
50 mg |
1265.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Potent and selective V1B receptor antagonist (IC50 = 2.22 nM for rat pituitary receptor). Exhibits no significant affinity for 85 other receptors, ion channels and transporters at 10 μM, including V1A and V2. Increases ACTH levels in rats. Orally bioavailable. Antidepressant and anxiolytic.Spezifikation
Antagonist | |
1642187-96-9 | |
554.44g/mol | |
Vasopressin Receptor Antagonists |
Vasopressin Receptor | |
C25H29ClFN5O4.HCl | |
Store at -20°C |
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ TASP 0390325