Learn More
Tocris Bioscience™ TASP 0390325
Potent and selective V1B receptor antagonist; orally bioavailable
Marke:  Tocris Bioscience™ 5729/10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18770258
  • 321.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
TASP 0390325 is a potent and selective V1B receptor antagonist (IC50 = 2.22 nM for rat pituitary receptor). Exhibits no significant affinity for 85 other receptors, ion channels and transporters at 10 μM, including V1A and V2. Increases ACTH levels in rats. Orally bioavailable. Antidepressant and anxiolytic.
Spezifikation
Spezifikation
Antagonist
1642187-96-9
554.44g/mol
Vasopressin Receptor Antagonists
Vasopressin Receptor
C25H29ClFN5O4.HCl
Store at -20°C
10 mg
Nur für Forschungszwecke