Learn More
Tocris Bioscience™ TASP 0390325
Potent and selective V1B receptor antagonist; orally bioavailable
Marke: Tocris Bioscience™ 5729/50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TASP 0390325 is a potent and selective V1B receptor antagonist (IC50 = 2.22 nM for rat pituitary receptor). Exhibits no significant affinity for 85 other receptors, ion channels and transporters at 10 μM, including V1A and V2. Increases ACTH levels in rats. Orally bioavailable. Antidepressant and anxiolytic.Spezifikation
Antagonist | |
1642187-96-9 | |
554.44g/mol | |
Vasopressin Receptor Antagonists |
Vasopressin Receptor | |
C25H29ClFN5O4.HCl | |
Store at -20°C | |
50 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur