Learn More
Weinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11450197
Zum Warenkorb hinzufügen
Weinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450197
0,5g
Click to view available options
Menge:
0,1g
0,5g
Artikelnummer. 11450197
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21640.02
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Tartronic acid is used as a reactant in the catalytic oxidation with air to form mesoxalic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Weinsäure wird als Reaktant in der katalytischen Oxidation mit Luft zur Bildung von Mesoxalsäure verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-69-3
Summenformel C3H4O5
Molekulargewicht (g/mol) 120.06
MDL-Nummer MFCD00004237
InChI-Schlüssel ROBFUDYVXSDBQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tartronic acid, hydroxymalonic acid, 2-hydroxymalonic acid, propanedioic acid, hydroxy, tartronicacid, 2-tartronic acid, hydroxypropanedioic acid, 2-hydroxymalonate, malonic acid, hydroxy, hydroxymalonateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 45
ChEBI CHEBI:16513
IUPAC-Name 2-Hydroxypropandiolsäure
SMILES C(C(=O)O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tartronic acid
Schmelzpunkt ∼151 °C (Zersetzung)
Prozentgehaltsbereich 0.98
Beilstein 1209791
Merck Index 14,9073
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 120.06
Reinheit (%) 98%
Menge 0,5g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10249867 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog NumberB21640.77,B21640.02
Chargennummer10245174 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberB21640.77,B21640.02
Chargennummer10247363 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2023 Catalog NumberB21640.77,B21640,B21640.02
Chargennummer10242422 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/08/2022 Catalog NumberB21640.77,B21640.02
Chargennummer10100297 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21640.77,B21640.02
Name des Produkts
Weinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >