Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Stem Cell Pluripotency, Fast 96-well
TaqMan™ Array, Stammzellenpluripotenz, Mensch, schnell, 96 Wells
Marke:  Applied Biosystems™ 4418722
Artikelnummer. 10742307
  • 381.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Das Assay-Panel in der TaqMan™ Array96-Well Stammzellenpluripotenzplatte, Mensch, wurde in Zusammenarbeit mit der International Stem Cell Initiative (2007Nature Biotechnology) ausgewählt. 25:803-816). Die Assays zielen auf Gene ab, die als Marker für die Charakterisierung der menschlichen embryonalen Stammzellidentität validiert werden und zur Beurteilung der Variationen zwischen embryonalen Stammzellisolaten dienen. Gene werden anhand der folgenden Kriterien einbezogen: 1) Expression in humanen embryonalen Karzinomzellen, primordialen Keimzellen oder humanen embryonalen Stammzellen; 2) Bekannte Rolle bei der Erhaltung der Pluripotenz in humanen embryonalen Stammzellen; 3) wurden in mikroarraybasierten Experimenten als korreliert mit dem Stammzellzustand erkannt. Um Zellen zu identifizieren, die den pluripotenten Zustand verlassen haben, haben wir auch Gene aufgenommen, deren Expression charakteristisch für spezifische Differenzierungslinien im Embryo nach der Implantation und im reifen Gewebe ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Array-Platte
Human
Getrocknet
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
TaqMan™
Schnell
96-Array-Platte
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.
TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion
FAM
1 x 96-well plate
Stammzellforschung, Reproduktion, Entwicklung
Dokumentation
Manuals
Specification Sheets
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Stem Cell Pluripotency, Fast 96-well > 1 x 96 Well-Platte