Learn More
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence pH/mV,pH/Ion, cond S475-B inkl. pH/Ionen-, pH/mV- und Leitfähigkeitseinheit
Das S475-Messgerät führt pH, Leitfähigkeit, Widerstand, ionenselektiv, Salinität, TDS-, Redox/ORP- und ISFET-Messungen durch. Es kann um ein zusätzliches Modul zur Messung von DO/BSB erweitert werden. Es verfügt über einen intuitiven Touchscreen, Tastenkombinationen für Messungen und kann Daten in einen Drucker, Excel oder ein LIMS-System exportieren.
Marke: METTLER TOLEDO™ 30046255
2853.10 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- pH, Leitfähigkeit, Widerstand, ISE, Salinität, TDS-, Redox/ORP- und ISFET-Messgerät, das mit einem zusätzlichen Messmodul zur Messung von gelöstem Sauerstoff und BSB erweitert werden kann
- Erstellen Sie einfach Tastenkombinationen für Messungen und Kalibrierungen
- 7-Zoll-Farb-Touchscreen mit intuitiver Menüführung
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Elektroden für jede Anwendung
- Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
- Das Messgerät kann über BNC an die Elektroden angeschlossen werden; S7-zu-BNC-Kabel sind erhältlich
- Exportieren Sie Daten in einen Drucker, eine Excel-Datei oder ein LIMS-System
- Automatisierung für Messungen und Reinigung in Anwendungen mit hohem Durchsatz verfügbar
- Verwalten Sie Benutzerberechtigungen und den Zugriff, um die Datenintegrität zu gewährleisten
- Kompatibel mit LabX Software für erweiterte Datenverwaltung und Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen gemäß 21CFR Teil 11
- Optionales umfangreiches Qualifizierungspaket inklusive IQ/OQ/PQ
Spezifikation
± 0.5 % | |
Mehrkanalig | |
-2.000 bis 2.000 mV | |
0,01 bis 100 Megaohm/cm | |
0,001 mg/l bis 1.000 g/l | |
-30 °C bis +130 °C | |
Chinesisch, Chinesisch (TW), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (GB), Englisch (US), Französisch, Deutsch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Vietnamesisch | |
S475 pH-/Leitfähigkeits-/ISE-Messgerät | |
0.001 μS/cm bis 2000 mS/cm | |
±0,1 °C |
±0,002 | |
TFT | |
-2 bis 20 | |
0 bis 80 psu/ppt | |
0,001/0,01/0,1 | |
S475 pH-/Leitfähigkeits-/ISE-Messgerät, Elektrodenhalter, 2 Pufferbeutel für pH 4,01, 7, 9,21 und 10,01, 2 Pufferbeutel für 1413 mS/cm und 12,88 mS/cm, Testzertifikat | |
250 Analysen (20.000 Datenpunkte) | |
0.001 bis 999999 mg/l ppm, 0.0001 bis 100 mol/l %, 0.001 bis 100000 mmol/l | |
0.1/1 mV | |
0,1 °C |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller