Learn More
Invitrogen™ CellTrace™ Zellproliferationskit mit Violettfärbung für die Durchflusszytometrie
CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit für die Durchflusszytometrie
Marke: Invitrogen™ C34557
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit dient zur In-vitro- und In-vivo-Markierung von Zellen, damit mehrere Generationen mithilfe von Farbstoffverdünnung in der Durchflusszytometrie rückverfolgt werden können.Eine Auswahlhilfe für alle CellTrace™ Zellproliferations-Kits für Durchflusszytometrieanzeigen.
Hervorragende Fluoreszenzfärbung
Eine erfolgreiche Proliferationsanalyse durch Farbstoffverdünnung (siehe Abbildung unten) erfordert einen intensiven Farbstoff, damit durch Fluoreszenzfarbstoff markierte Zellen nach mehreren Zellteilungen von Eigenfluoreszenz unterschieden werden können. Die durch den CellTrace™ Violet Farbstoff erzielte intensive Färbung ermöglicht die Darstellung von zehn oder mehr Generationen proliferierender Zellen, bevor das Signal durch intrinsische zelluläre Eigenfluoreszenz ausgelöscht wird. Eine gleichmäßige und homogene Färbung führt unter den Zellen einer Population zu lediglich geringfügigen Fluoreszenzabweichungen, sodass unterschiedliche Generationen ohne die Notwendigkeit komplexer Modellierungssoftware zu sehen sind.
Langfristige Signalretention
Im Gegensatz zu Färbemitteln, die die Lipidmembran von Zellen markieren, durchdringt das CellTrace™ Violet Färbemittel einfach die Plasmamembran und lagert sich kovalent im Inneren der Zelle an, wo der stabile, gut haltende Fluoreszenzfarbstoff auch noch nach mehreren Tagen in einem Zellkulturumfeld ein einheitliches Signal liefert. Der CellTrace™ Violet Farbstoff lagert sich kovalent an alle freien Amine auf der Oberfläche und im Inneren von Zellen an, zeigt nur wenig Zytotoxizität und hat nur minimale beobachtete Auswirkungen auf die Proliferationsfähigkeit bzw. Biologie von Zellen.
Einfaches Multiplexing mit anderen Fluorophoren
Die violette Erregung und die schmale Emissionsbande von CellTrace™ Violet Farbstoff machen ihn aufgrund der beschränkten spektralen Überlappung mit anderen häufig eingesetzten Farbstoffen (Alexa Fluor™ 488 FITC und RPE) und fluoreszierenden Proteinen (grün fluoreszierendes Protein, GFP, und mCherry) ideal für das Multiplexing (siehe die nachfolgenden Fluoreszenzspektren für CellTrace™ Violet).
Einfaches, robustes Färbeprotokoll
Das CellTrace™ Violet Cell Proliferation Kit enthält praktische Einwegfläschchen mit Trockenfarbstoff, die kleinvolumige Experimente erlauben, ohne einen Überschuss an Farbstoff herstellen zu müssen. Durch Auflösen eines Fläschcheninhaltes in wasserfreiem DMSO wird vor Gebrauch eine Stammlösung zubereitet. Zum Färben von 1 ml Zellen in proteinfreiem Medium wird in der Regel 1 μl dieser Stammlösung verwendet. Zellen sollten 20 Minuten lang bei Raumtemperatur unter leichtem Schütteln angefärbt werden. Ein kurzes Waschen mit Komplettmedium löscht den gesamten in der Lösung verbleibenden Farbstoff aus.
Spezifikation
Enthält 9 Fläschchen CellTrace™ Violet (lyophilisiertes Pulver) und 1 Fläschchen DMSO (500 µl). Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C und vor Licht geschützt lagern. |
|
Proliferationsassay | |
Zellproliferationskit | |
405⁄450 | |
Lyophilisiert | |
1 Kit(s) | |
DMSO (Dimethylsulfoxid) |
Fluoreszent | |
Durchflusszytometer | |
Andere Etiketten oder Farbstoffe | |
Lyophilisiert | |
CellTrace™ | |
Raumtemperatur |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ CellTrace™ Zellproliferationskit mit Violettfärbung für die Durchflusszytometrie > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur