Learn More
Ley Rubber™ Konische Stopfen aus Kork
Konische Korkstopfen für den Einsatz in Bildung, Selbstbrauerei und Kunst und Handwerk.
2.65 CHF - 144.00 CHF
Spezifikation
Material | Natürlicher Kork |
---|---|
Produkttyp | Konische Korkstopfen |
Form | Spitz zulaufend |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bildung, Hausbrauerei und Kunst und Handwerk |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Oberer Durchmesser (metrisch) | Diameter (Metric) Bottom | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Oberer Durchmesser (metrisch) | Diameter (Metric) Bottom | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12396457
|
Ley Rubber™
CB018/S/Z |
32mm | 21mm | 18mm | N/A | N/A | N/A | |||||
12376457
|
Ley Rubber™
CB015/S/Z/2 |
24mm | 18mm | 15mm |
5.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12336477
|
Ley Rubber™
CB011/S/Z |
19mm | 14mm | 11mm |
144.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- In unterschiedlichen Größen erhältlich
- Wiederverwertbares Produkt
Spezifikation
Natürlicher Kork | |
Konische Korkstopfen | |
Spitz zulaufend | |
Bildung, Hausbrauerei und Kunst und Handwerk |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ley Rubber™ Konische Stopfen aus Kork