Learn More
Ley Rubber™ Konische Stopfen aus Kork
Konische Korkstopfen für den Einsatz in Bildung, Selbstbrauerei und Kunst und Handwerk.
Marke:  Ley Rubber™ CB015/S/Z/2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12376457
  • 5.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In unterschiedlichen Größen erhältlich
  • Wiederverwertbares Produkt
Spezifikation
Spezifikation
Bildung, Hausbrauerei und Kunst und Handwerk
20/Pckg.
18mm
Konische Korkstopfen
24mm
15mm
Natürlicher Kork
Spitz zulaufend
Name des Produkts
Ley Rubber™ Konische Stopfen aus Kork > Durchmesser (metrisch) Boden: 15 mm