Learn More
Karl Hecht™ Hahnfett auf Silikonbasis, mittelviskos, 35 g Tube
Bietet ausgezeichnete Wärme- und Kältebeständigkeit ohne erhebliche Änderung der Konsistenz. Das Karl Hecht™ Assistent™ Fett für den Silikon-Absperrhahn ist ein mittelviskoses Schmierfett.
Marke:  Karl Hecht™ 41480035
Artikelnummer. 10671152
  • 12.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Röhrchen mit 35 g
  • Konsistenz zwischen -50 ° und +150 °C
Spezifikation
Spezifikation
Hahnfett
Silikon
35 g
Mittel
Name des Produkts
Karl Hecht™ Hahnfett auf Silikonbasis, mittelviskos, 35 g Tube > Menge: 35 g