Learn More
Fisherbrand™ Chromatographiepapier, Klasse 508
Geeignet für Elektrophorese und chromatographische Arbeiten. Fisherbrand™ Gütegrad 508 Chromatographiepapier wird für die Trennung und Identifizierung von Proben verwendet, die in Forschungslabors nicht bekannt sind.
Marke: Fisherbrand™ 0508F00026
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Anwendungen:- Wird zur Trennung und Identifizierung von Zusatzstoffen in Lebensmitteln verwendet
- Hilft bei der Bestimmung des Gehalts an Apfelsäure in Weinen, der durch Fermentation verursacht wird
Spezifikation
0.35 mm | |
Bogen | |
Papier | |
115 mm/30 min |
Geeignet für Elektrophorese- und Chromatographiearbeiten | |
508 | |
200 mm | |
200 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Chromatographiepapier, Klasse 508 > Länge: 200 mm; Breite: 200 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur