Learn More
Brady™ StainerBondz Etiketten im ANGEBOT
NUR FÜR BEGRENZTE ZEIT: Erhalten Sie drei Brady™ Etikettenrollen zum Preis von zwei. Stainerbondz™ Super Chemical Resistant Polyester (B-481) sind für den Einsatz im Objektträger-Färbeprozess und in anderen Laboridentifizierungsarten konzipiert, die eine hervorragende chemische Beständigkeit erfordern.
Marke:  Brady™ 108241
Artikelnummer. 10309524
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • B-481 mattweißes Polyester hat einen permanenten Acrylklebstoff und ist mit Druckern der B30-Serie im Thermotransfer bedruckbar
  • B-481 funktioniert gut mit dem häufig verwendeten H&E-Färbeprozess (Hämatoxilin und Eosin) für Objektträger
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Wasser
  • Betriebstemperatur von −112 bis 266 °F (−80 bis 130 °C)
Spezifikation
Spezifikation
RoHS 2005/618/EC MCV
Acryl
Matt
Polyester
Allgemeine Kennzeichnung, Objektträgerkennzeichnung
3/Packung
-112 bis 266 °F
0.084 mm
19,05 x 22,86 mm
22,86 mm
17 mm
Etiketten für Thermotransferdrucker
Weiß
Für IP™ geeignet
Unsteril
1
Rechteck
-80 bis 130 °C
22.23 mm
0,9 in.
0,7 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ StainerBondz Etiketten im ANGEBOT > StainerBondz THT-194-481-3; 0.9 Zoll B x 0.9 Zoll H (22.860 x 22.860 mm); 3000/Rolle