Learn More
Tantaldisilizid, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12039-79-1 | Si2Ta | 237.118 g/mol
71.95 CHF - 311.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12039-79-1
Summenformel Si2Ta
Molekulargewicht (g/mol) 237.118
MDL-Nummer MFCD00049564
InChI-Schlüssel MANYRMJQFFSZKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum disilicide, tantalum silicide tasi2, tantalum silicide, tasi2
PubChem CID 6336888
IUPAC-Name Bis($l^{2}-silanyliden)Tantal
SMILES [Si]=[Ta]=[Si]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15432087
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044965.09
10 g
71.95 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15442087
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044965.18
50 g
311.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Tantalum disilicide is used in the preparation of ceramics, which finds application in the thermal protection systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 234-902-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Tantaldisilizid, Thermo Scientific Chemicals