Learn More
Tantaldisilizid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15432087
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tantaldisilizid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432087
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 15432087
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044965.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12039-79-1 | Si2Ta | 237.118 g/mol
Tantalum disilicide is used in the preparation of ceramics, which finds application in the thermal protection systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12039-79-1
Summenformel Si2Ta
Molekulargewicht (g/mol) 237.118
MDL-Nummer MFCD00049564
InChI-Schlüssel MANYRMJQFFSZKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum disilicide, tantalum silicide tasi2, tantalum silicide, tasi2
PubChem CID 6336888
IUPAC-Name Bis($l^{2}-silanyliden)Tantal
SMILES [Si]=[Ta]=[Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum disilicide
Schmelzpunkt 2200°C
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 237.12
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU25B036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044965.09,044965.18
ChargennummerE24W062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044965.09,044965.18
ChargennummerT19C011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044965.09,044965.18
ChargennummerU18D028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044965.09,044965.18
ChargennummerG25L17 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044965.09,044965.18
Name des Produkts
Tantaldisilizid, Thermo Scientific Chemicals >