Learn More
Tantaldisilizid, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tantalum disilicide is used in the preparation of ceramics, which finds application in the thermal protection systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Specifications
Chemischer Name oder Material | Tantalum disilicide |
Schmelzpunkt | 2200°C |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 50 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 237.12 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
U25B036 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 044965.09,044965.18 |
U18D028 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 044965.09,044965.18 |
T19C011 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 044965.09,044965.18 |
E24W062 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 044965.09,044965.18 |
G25L17 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 044965.09,044965.18 |