Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ DRD1-bla U2OS Cells
The Tango™ DRD1-bla U2OS cells contain the human Dopamine Receptor 1 (DRD1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marke: Thermo Scientific™ K1485
Beschreibung
The Tango™ DRD1-bla U2OS cells contain the human Dopamine Receptor 1 (DRD1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ DRD1-bla U2OS cell line has been functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of dihydrexidine. The DRD1 cells have been tested for assay performance under variable assay conditions. These data are available in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section.
Spezifikation
NM_000794.2 | |
Teilende Zellen | |
Schwanz von AVPR2 GPCR | |
GPCRs | |
DRD1-bla U2OS-Zellen, DRD1-bla U2OS Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
Tango™ | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
U2OS-Zelle | |
Tango™ |
Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung | |
(LiveBLAzer™ FRET B/G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: Tango™ DRD1-bla U2OS-Zellen Tango™ DRD1-bla U2OS-Assay-Protokoll Analysenzertifikat Die Tango™ DRD1-bla U2OS-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff gelagert werden. |
|
Fluoreszent | |
DRD1 | |
Auf Einzelzellen basierende Klone | |
2 x 106 Zellen | |
DRD1, D1 | |
U2OS | |
GPCRs |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
40677 | Analysenzertifikat | 16/04/2017 | K1485 |