Learn More
Brady™ ETIKETTE DANGER
Langlebige laminierte Polyester-Warnschilder zum Markieren von Rohren und Sicherheitsschildern. Die Brady™ laminierten Polyester-Warnschilder sind mit einem permanenten Acrylklebstoff fixierbar.
Marke:  Brady™ 829422
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12300160
  • 92.40 CHF / 1 Rollen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Laminiertes Polyester.
  • Schwarz auf gelb für gute Sichtbarkeit.
  • Permanenter Acrylklebstoff.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Glanz
Je 1
Laminiertes Polyester
22 mm
20 mm
Dreieckig
Warnung vor brennbaren Materialien
Schwarz auf gelb
PIC W021-Tri 025-PE-ROLL/1
Polyester
Dauerhaftes Acryl
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
0,024 mm
-40 °C bis 110 °C
Global
Sicherheitsetiketten
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ETIKETTE DANGER > Warnung vor brennbaren Materialien