Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-Säulen
Die Phenylgruppen im Polymergrundgerüst sorgen für eine verbesserte thermische Stabilität, weniger Säulenbluten und eine geringere Oxidationsneigung.
Marke: Thermo Scientific™ 26096-1430
770.13 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-Säulen enthalten Phenylgruppen im Polymergrundgerüst für eine verbesserte thermische Stabilität, weniger Säulenbluten und geringere Oxidationsneigung.
- Geringe Polarität, Silarylen-Phase mit einer Selektivität vergleichbar mit 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
- Entwickelt für geringes Säulenbluten und außergewöhnliche Trägheit
- Vergleichbar mit DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Empfohlen für:
- GC/MS-Anwendungen mit Ionenfallensystemen
- Polyzyklische Aromaten
- Kohlenwasserstoffe einschließlich chlorierter Kohlenwasserstoffe
- Phthalate
- Phenole
- Amine
- Organophosphate
Spezifikation
330/350 °C | |
0,32 mm | |
TraceGOLD™ TG-5 SilMS | |
GC/MS-Anwendungen mit Ionenfallensystemen, GC/MS für polyzyklische Aromaten, Phthalate, Phenole, Amine und Phosphorsäureester, GC/MS für Kohlenwasserstoffe, einschließlich Chlorkohlenwasserstoffe | |
0,25 μm | |
Niedrige Polarität |
0,32 mm | |
TraceGOLD | |
G27, G36 | |
0,25 μm | |
30 m | |
Dicke 0,25 μm; Innendurchmesser 0,32 mm; Länge 30 m |
Application Note: Analysis of Haloacetic Acids and Dalapon in Water by GC-MS Using TraceGOLDTM TG-5MS with SafeGuard GC Column
DateigrößeVersion: 510.8 kB
Application Note: GC Column Cutting Mini Guide
DateigrößeVersion: 385.9 kB
Application Note: GC Column Installation, Conditioning, Storage, and Maintenance
DateigrößeVersion: 591.7 kB
Application Note: Analysis of Triazine Pesticidesin Wastewater by GC/MS
DateigrößeVersion: 208.4 kB
Application Note: Fast Screening, Identification, and Quantification of Pesticide Residues in Baby Food using GC Orbitrap MS Technology
DateigrößeVersion: 882 kB
Application Note: Three-Fold Increase in Productivity for Pesticide Residue Analysis in Baby Food Using Fast Triple Quadrupole GC-MS/MS
DateigrößeVersion: 852.5 kB
Application Note: High Efficiency, Broad Scope Screening of Pesticides using Gas Chromatography High Resolution Orbitrap Mass Spectrometry
DateigrößeVersion: 755.6 kB
Application Note: Fast Analysis of Organochlorine Pesticides Standard Using Conventional GC Instrumentation
DateigrößeVersion: 497.8 kB
Application Note: The Importance of Autosampler Vial Selection in the GC-MS Analysis of Pyrethroid Pesticides
DateigrößeVersion: 800.8 kB
Technical Note: GC Column Cutting Mini Guide
DateigrößeVersion: 385.9 kB
Technical Note: GC Column Installation, Conditioning, Storage, and Maintenance
DateigrößeVersion: 591.7 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-Säulen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur