Learn More
Micronova™ T-Mop™ Bezug aus MicroFiber™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Eine Reihe von bestrahlten T-Mop Bezügen mit Druckknöpfen, die auf den TMop™ Adapter mit 180°-Drehgelenk passen. Zur mühelosen Oberflächenreinigung und -desinfektion in Reinräumen, einschließlich weicher Wände, schwierig zu reinigender Ecken, enger Räume und unterhalb von Geräten.
Marke:  Micronova™ T6-18IR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11956865
  • 334.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 10-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : QPT-18 Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDT-18 für Griffe der Serie SSU
Beschreibung
Beschreibung
  • Breite Oberfläche für die Reinigung von Wänden und Decken
  • Wischmopp mit flachem Kopf
  • Drehung um 180 °
  • Reinigen Sie ganz einfach unter Geräten oder in ungünstigen Winkeln und engen Räumen
  • Polyester
  • Bestrahlt
  • Weiß
  • Breite 254 mm
Die Micronova TMop™ bestrahlten Reinraum-Moppaufsätze bestehen aus abgerundeten, abgedeckten Schwämmen und passen über das 180°-Drehgelenk des TMop™ Adapters. Sie gleiten einfach über Wände und weiche Wände und sind ideal zur Reinigung von schwer zu reinigenden Ecken, engen Räumen und unterhalb von Geräten geeignet. Die Mopps sind entweder in strukturiertem oder glattem Polyestergewebe und optional mit einer dickeren Schaumschicht erhältlich, die mehr Desinfektionsmittel aufnimmt und das Auswringen erleichtert.
  • Bestrahlte T-Mop Aufsätze mit Druckknöpfen
  • Abgerundete, abgedeckte Schwämme gleiten einfach über Wände und weiche Wände
  • Hervorragend für alle Raumoberflächen und Geräteaußenflächen geeignet
  • Gelangt problemlos in schwer zu reinigende Ecken, enge Räume und unter Geräte
  • Verfügbare Materialoptionen:
    • NovaPoly, 100 % glatter, gestrickter Polyester für ein ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmittel
    • PolySorb, 100 % strukturierter Polyester, hilft bei der Entfernung von Rückständen
  • Mit extra dickem Schaumstoff erhältlich
  • Zur Verwendung mit dem TMop™ Adapter mit 180°-Drehgelenk
  • Erhältlich in den Längen 10 Zoll (25,4 cm), 14 Zoll (35,56 ) und 18 Zoll (45,72 cm)
  • Gammabestrahlt für aseptische Bereiche und Geräte
  • Für starke Desinfektionsmittel geeignet
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in.)
Weiß
Steril
Autoklavierbar
2,5 in.
Nein
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Reinraummopp
18 in.
45,7 cm
6,4 cm
Chemikalien
12/Karton
NovaPoly Bezug, bestrahlt
Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ T-Mop™ Bezug aus MicroFiber™ > T-Mop, NovaPoly, gestrickter Polyester, bestrahlter Tmop Aufsatz mit Druckknöpfen und Schaumstoff, 18 in. (45,72 cm)