Learn More
SGE™ Spritzen mit Ventilen
Vormontiert mit abnehmbarer Nadel und Ventil oder Luer-Lock-Ventil
171.00 CHF - 510.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas, PTFE (Kolben) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Lagerung und den Transport von Proben oder für das Unter-Druck-Setzen von Proben vor der Injektion. |
Produkttyp | Spritze |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15258493
|
SGE™
007279 |
500 μl |
171.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11991134
|
SGE™
009670 |
50 ml |
437.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12727007
|
SGE™
008510 |
2.5 ml |
196.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11981134
|
SGE™
009472 |
25 ml |
351.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11961134
|
SGE™
008770 |
5 ml |
196.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11913604
|
SGE™
008110 |
1 ml |
187.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10053652
|
SGE™
009770 |
100 ml |
510.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10713174
|
SGE™
008970 |
10 ml |
189.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Geringe Verschleppung der Spritze
- Weniger unspezifische Probeninteraktionen
- Erhöhte Analyterholung
- Ideal für die Lagerung und den Transport von Proben oder um Proben vor der Injektion unter Druck zu setzen
- Material: Borosilikatglas, PTFE-Kolben (gasdicht)
Abnehmbare Nadel
- Nadellänge: 50 mm (2 in.)
- Gauge: 23
- Außendurchmesser: 0.63 mm
- Innendurchmesser: 0.2 mm
- Konische Spitze
Spezifikation
Borosilikatglas, PTFE (Kolben) | |
Für die Lagerung und den Transport von Proben oder für das Unter-Druck-Setzen von Proben vor der Injektion. | |
Spritze |