Learn More
SGE™ Spritzen mit Ventilen
Vormontiert mit abnehmbarer Nadel und Ventil oder Luer-Lock-Ventil
Marke: SGE™ 009472
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geringe Verschleppung der Spritze
- Weniger unspezifische Probeninteraktionen
- Erhöhte Analyterholung
- Ideal für die Lagerung und den Transport von Proben oder um Proben vor der Injektion unter Druck zu setzen
- Material: Borosilikatglas, PTFE-Kolben (gasdicht)
Abnehmbare Nadel
- Nadellänge: 50 mm (2 in.)
- Gauge: 23
- Außendurchmesser: 0.63 mm
- Innendurchmesser: 0.2 mm
- Konische Spitze
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Für die Lagerung und den Transport von Proben oder für das Unter-Druck-Setzen von Proben vor der Injektion. | |
25 ml |
Borosilikatglas, PTFE (Kolben) | |
Spritze | |
Luer-Lock, abnehmbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ Spritzen mit Ventilen > Volumen: 25 ml; Luer Lock
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur