Learn More
SGE™ Spritzen mit Ventilen
Vormontiert mit abnehmbarer Nadel und Ventil oder Luer-Lock-Ventil
Marke:  SGE™ 009770
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10053652
  • 510.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
  • Geringe Verschleppung der Spritze
  • Weniger unspezifische Probeninteraktionen
  • Erhöhte Analyterholung
  • Ideal für die Lagerung und den Transport von Proben oder um Proben vor der Injektion unter Druck zu setzen
  • Material: Borosilikatglas, PTFE-Kolben (gasdicht)
Abnehmbare Nadel
  • Nadellänge: 50 mm (2 in.)
  • Gauge: 23
  • Außendurchmesser: 0.63 mm
  • Innendurchmesser: 0.2 mm
  • Konische Spitze
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Für die Lagerung und den Transport von Proben oder für das Unter-Druck-Setzen von Proben vor der Injektion.
100 ml
Borosilikatglas, PTFE (Kolben)
Spritze
Luer-Lock, abnehmbar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ Spritzen mit Ventilen > Fassungsvermögen: 100 ml; Luer Lock