Learn More
Eppendorf™ Ausschwingrotor ohne Becher für Tischzentrifugen
Das kompakte und robuste Design bietet höchsten Bedienkomfort
Marke: Eppendorf™ 5810743001
1375.10 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Eppendorf Zentrifugen 5810/5810R.
- Die Zentrifuge 5810/5810R ist dank ihrer hohen Leistung für Labore mit mittlerem bis hohem Durchsatz geeignet. Außerordentliche Vielseitigkeit und die Aufnahmekapazität für Röhrchen und Platten werden mit einer besonders kompakten Stellfläche kombiniert.
Spezifikation
Ausschwingrotor | |
3.220 × g | |
5810/5810R Zentrifuge |
0,2 bis 500 ml | |
4.000 U/min | |
Aerosoldichte Verschlusskappen für die sichere Zentrifugation gefährlicher Proben sind optional erhältlich |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Ausschwingrotor ohne Becher für Tischzentrifugen > Zentrifuge 5810/5810 R
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur