Learn More
Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, zertifiziert
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet korrosionsfreie Leistung. Pyrex™ Zertifizierte Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, zeichnen sich durch weiße Emaille-Beschriftungen zur einfachen Volumenbestimmung aus. Mit Polyethylenstopfen. Mit H-Konformitätskennzeichnung entsprechend ISO 1042 und DIN 12664 und gemäß den erforderlichen Toleranzen nach United States Pharmacopoeia (USP) kalibriert.
Marke: Pyrex 3151/04WC
104.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24375" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas für korrosionsfreie Leistung.Für Klasse A zertifizierte Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas mit weißer Emaillebeschriftung zur einfachen Volumenbestimmung.Mit Polyethylen-Stopfen.Zertifiziert nach Konformität H, entspricht ISO 1042 und DIN 12664 und ist gemäß den Toleranzen des United States Pharmacopoeia (USP) kalibriert.
- Entspricht ISO 1042 und DIN 12664
- Entsprechend der von der United States Pharmacopoeia (USP) geforderten Toleranz kalibriert, die kleiner ist als die der ISO/DIN-Normen
- In jeden Kolben wurde mit einem Laserverfahren eine individuelle Seriennummer eingeätzt und es liegt ein Kalibrierungszertifikat für die Rückverfolgbarkeit zu nationalen Normen bei
- „H“-Konformität zertifiziert
- Aus Borosilikatglas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit hergestellt
- Beschriftungen in weißem Email
- Stopfen aus Polyethylen
Spezifikation
Klasse A, ISO 1042, DIN 12664, USP, „H“-Konformitätskennzeichnung | |
Weiße Emaille-Beschriftungen | |
Borosilikatglas | |
±0.02 ml | |
A |
Polyethylen | |
5 ml | |
70 mm | |
Ja | |
10/19 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30