Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Performance Level 1 for everyday chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-M103
78.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 8 mm Diameter Round 96-Well Plate Sealing Mats are designed for everyday chromatography analysis. They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 96-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
- Lösungsmittelbeständig mit hervorragender chemischer Kompatibilität
- Silikonmatten können mit Heißluft autoklaviert werden und widerstehen niedrigen Temperaturen bis -80 °C.
Bereit für die Automatisierung
- Die Stellfläche ermöglicht ein sicheres Stapeln der Mikrotiterplatten ohne Störung des Roboterarms
- Für vereinfachtes Durchstechen und geringere Vakuumbildung in vorgeschlitzter Version erhältlich
978
Spezifikation
Blau | |
Silikon, PTFE | |
96 | |
8 mm | |
Ja | |
Keine | |
-80 °C° bis +121 °C° | |
96-Well-Platte |
Lösungsmittelbeständig | |
Unsteril | |
5 Mats | |
HPLC, UHPLC, GC | |
Webseal | |
Ja | |
Rund |