Learn More
Heidolph™ S-Box Package 2
The S-Box Package 2 includes additional accessories to complete an existing S-Biosystem incubation system.
Marke:  Heidolph™ 400-03003-00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17838000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Jede S-Box ist ein eigenständiger Miniatur-Inkubator.
  • Im Inneren der S-Box ist Platz für eine Standard-Multiwellplatte oder eine Zellkulturflasche (bis zu T75).
  • Der komplette Innenraum (Innenbehälter) kann als sterilisiertes austauschbares Element in einer sterilen Außenverpackung erworben werden.
  • Ihre Kultur wird durch einen Beutel sterilisiertes Wasser (Wasserbeutel), der für Wochen ausreicht, am Austrocknen gehindert.
  • Um ein Vermischen zu vermeiden, ist die Frontabdeckung der S-Box in verschiedenen Farben erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Violett
1 S-Box, 1 Werkzeugausrüstung, 8 Innenboxen, 8 Wassersäcke, 4 Frontabdeckungen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ S-Box Package 2 > Farbe: Violett