Learn More
Eppendorf™ Adapter für Festwinkelrotor mit Rundboden
Mit diesem Rotoradapter können Eppendorf Zentrifugen noch flexibler eingesetzt werden
Marke:  Eppendorf™ 5804774000
98.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10450332
  • 99.30 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Adapter
  • Für Eppendorf™ Festwinkelrotoren mit Rundboden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
5 mL
29 mm
2 pro Packung
Rundboden
Festwinkelrotor
6
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für Festwinkelrotor mit Rundboden > Kapazität: 5 ml; Anzahl Plätze: 6