Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ ELISA Pico Chemiluminescent Substrat
HRP-Substrat, das auf die Erzeugung eines intensiven Lichtsignals optimiert ist und eine hervorragende Leistung bei Luminometer-basierten Assays bietet.
668.00 CHF - 1174.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | ELISA-Substrat |
---|---|
Nachweisverfahren | Chemolumineszenz |
Produktlinie | SuperSignal™ |
Substrateigenschaften | Chemisches Substrat |
Substrattyp | HRP (Meerrettich-Peroxidase) |
Produktcode | Marke | Menge | Kitinhalt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Kitinhalt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10475775
|
Thermo Scientific™
37069 |
250 ml-Kit | Stabiler Peroxidpuffer, 125 ml, Luminol/Enhancer, 125 ml |
1174.00 CHF
250 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10185663
|
Thermo Scientific™
37070 |
100 ml-Kit | Stabiler Peroxidpuffer, 50 ml, Luminol/Enhancer, 50 ml |
668.00 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ SuperSignal ELISA Pico Chemolumineszenz-Substrat wurde optimiert für ein intensives Lichtsignal und eine ausgezeichnete Leistung in Luminometer-basierten Assays.
SuperSignal ELISA Pico Substrat ermöglicht per Chemolumineszenz den Nachweis von Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Aktivität für ELISA-Verfahren auf Basis HRP-konjugierter Antikörper und Sonden. Diese ELISAs erfolgen entweder in einem Reagenzglas oder in einer Mikrotiterplatte und werden durch Messung relativer Lichteinheiten (RLU) in einem Luminometer quantifiziert.Leistungsmerkmale:
Sofortige Lichterzeugung – Intensives Lichtsignal entsteht unmittelbar bei Raumtemperatur oder bei 37 °C
Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – Minimiert den Hintergrund
Sensitivität im Picogrammbereich – Proteinnachweis im ELISA bis in den Picogrammbereich
Lagerung bei Raumtemperatur – Versand unter Umgebungsbedingungen, keine Lagerung bei 4 °C erforderlich
Arbeitslösung ist 8 Stunden stabil – Konsistente Leistung der Arbeitslösung über einen Zeitraum von 8 Stunden mit einer Abnahme von nur 10 % Aktivität nach 24 Stunden
Flexibel – Signal kann in schwarzen oder weißen lichtundurchlässigen Platten gelesen werden
Emittiert Licht bei 425 nm – Messbar mit Luminometern
Lieferumfang:
Luminol/Verstärkerlösung (125 ml); stabiler Peroxidpuffer (125 ml)
Spezifikation
ELISA-Substrat | |
SuperSignal™ | |
HRP (Meerrettich-Peroxidase) |
Chemolumineszenz | |
Chemisches Substrat | |
Nach Erhalt bei Raumtemperatur aufbewahren. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. Einführung |