Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ ELISA Pico Chemiluminescent Substrat
HRP-Substrat, das auf die Erzeugung eines intensiven Lichtsignals optimiert ist und eine hervorragende Leistung bei Luminometer-basierten Assays bietet.
Marke: Thermo Scientific™ 37070
611.64 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ SuperSignal ELISA Pico Chemolumineszenz-Substrat wurde optimiert für ein intensives Lichtsignal und eine ausgezeichnete Leistung in Luminometer-basierten Assays.
SuperSignal ELISA Pico Substrat ermöglicht per Chemolumineszenz den Nachweis von Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Aktivität für ELISA-Verfahren auf Basis HRP-konjugierter Antikörper und Sonden. Diese ELISAs erfolgen entweder in einem Reagenzglas oder in einer Mikrotiterplatte und werden durch Messung relativer Lichteinheiten (RLU) in einem Luminometer quantifiziert.Leistungsmerkmale:
Sofortige Lichterzeugung – Intensives Signal wird sofort bei Raumtemperatur oder bei 37 °C erzeugt
Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – minimaler Hintergrund
Empfindlichkeit im Pikogrammbereich – Proteinnachweis in ELISA bis in den Pikogrammbereich
Lagerung bei Raumtemperatur – Versand unter Umgebungsbedingungen, keine Lagerung bei 4 °C erforderlich
8 Stunden stabile Arbeitslösung – Konsistente Leistung der Arbeitslösung über einen Zeitraum von 8 Stunden mit nur 10 % weniger Aktivität über 24 Stunden
Flexibel – Signal kann in schwarzen oder weißen lichtundurchlässigen Platten gelesen werden
Emittiert Licht bei 425 nm – Messbar mit Luminometern
Im Lieferumfang enthalten:
Luminol/Verstärkerlösung (125 ml); Stabiler Peroxidpuffer (125 ml)
Spezifikation
ELISA-Substrat | |
Chemolumineszenz | |
Chemisches Substrat | |
Stabiler Peroxidpuffer, 50 ml, Luminol/Enhancer, 50 ml |
100 ml-Kit | |
SuperSignal™ | |
HRP (Meerrettich-Peroxidase) | |
Nach Erhalt bei Raumtemperatur aufbewahren. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. Einführung |