Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ ELISA Pico Chemiluminescent Substrat
HRP-Substrat, das auf die Erzeugung eines intensiven Lichtsignals optimiert ist und eine hervorragende Leistung bei Luminometer-basierten Assays bietet.
Marke:  Thermo Scientific™ 37069
1092.50 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10475775
  • 1174.00 CHF / 250 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ SuperSignal ELISA Pico Chemolumineszenz-Substrat wurde optimiert für ein intensives Lichtsignal und eine ausgezeichnete Leistung in Luminometer-basierten Assays.
SuperSignal ELISA Pico Substrat ermöglicht per Chemolumineszenz den Nachweis von Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Aktivität für ELISA-Verfahren auf Basis HRP-konjugierter Antikörper und Sonden. Diese ELISAs erfolgen entweder in einem Reagenzglas oder in einer Mikrotiterplatte und werden durch Messung relativer Lichteinheiten (RLU) in einem Luminometer quantifiziert.
Leistungsmerkmale:
  • Sofortige Lichterzeugung – Intensives Signal wird sofort bei Raumtemperatur oder bei 37 °C erzeugt
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis – minimaler Hintergrund
  • Empfindlichkeit im Pikogrammbereich – Proteinnachweis in ELISA bis in den Pikogrammbereich
  • Lagerung bei Raumtemperatur – Versand unter Umgebungsbedingungen, keine Lagerung bei 4 °C erforderlich
  • 8 Stunden stabile Arbeitslösung – Konsistente Leistung der Arbeitslösung über einen Zeitraum von 8 Stunden mit nur 10 % weniger Aktivität über 24 Stunden
  • Flexibel – Signal kann in schwarzen oder weißen lichtundurchlässigen Platten gelesen werden
  • Emittiert Licht bei 425 nm – Messbar mit Luminometern
Im Lieferumfang enthalten:
Luminol/Verstärkerlösung (125 ml); Stabiler Peroxidpuffer (125 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ELISA-Substrat
Chemolumineszenz
Chemisches Substrat
Stabiler Peroxidpuffer, 125 ml, Luminol/Enhancer, 125 ml
250 ml-Kit
SuperSignal™
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Nach Erhalt bei Raumtemperatur aufbewahren. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. Einführung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SuperSignal™ ELISA Pico Chemiluminescent Substrat > 250 ml-Kit