Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV Single Cell/Low Input cDNA PreAmp Kit
The Invitrogen SuperScript IV Single Cell/Low Input cDNA PreAmp Kit is designed for efficient cDNA synthesis and amplification directly from intact single cells (1–1,000) or low amounts of total RNA (2 pg–10 ng).
Marke:  Invitrogen™ 11752480
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17787433
  • 7540.00 CHF / 480 Reaktionen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt zur effizienten cDNA-Synthese und -Amplifikation direkt aus intakten Einzelzellen (1 bis 1.000) oder geringen Mengen an Gesamt-RNA (2 pg bis 10 ng)
  • Das Kit enthält alle erforderlichen Komponenten für Zelllyse, Reverse Transkription (RT) und PCR-Amplifikation in einem praktischen vorgemischten Format
  • Eine Kombination aus erstklassigen Enzymen (Superscript IV Reverse Transkriptase und Platinum Superfi U DNA-Polymerase) ermöglicht hohe Erträge, Empfindlichkeit und Präzision
  • Aufgrund der kurzen Reaktionszeiten und des minimalen manuellen Eingriffs kann dieses einfache Einzelröhrchen-Präamplifikationsprotokoll in etwas mehr als zwei Stunden abgeschlossen werden
  • Die qualitativ hochwertige globale cDNA kann für NGS-Anwendungen (Next-Generation Sequencing) oder zur Genexpressionsanalyse mittels Echtzeit-PCR verwendet werden
  • Hochgradige Empfindlichkeit zum Nachweis von niedrig abundanten Zielen bereits ab einer Einzelzelle oder 2 pg Gesamt-RNA
  • Hochwertige cDNA für vollständige Transkriptinformationen mit einheitlicher Abdeckung
  • Globale Präamplifikation, kompatibel mit nachgeschalteten Analysen mittels NGS oder Echtzeit-PCR
Jedes Paket enthält:
  • 10X Lysepuffer, 48 μl
  • RNase-Inhibitor, 19 μl
  • Auffang-Oligonukleotid, 48 μl
  • 4x SuperScript IV cDNA Synthese-Mastermix, 240 μl
  • Templatewechsel-Oligonukleotid, 48 μl
  • 2x Platinum Superfi U Präamplifikations-Mastermix, 2x 1,2 ml
  • Präamplifikationsprimer, 48 μl
  • Wasser, Nuklease-frei, 2x 1,25 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ SuperScript™ IV Single Cell/Low Input cDNA PreAmp Kit > 480 Reaktionen