Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 & v3.1 5X Sequenzierungspuffer
Dieser Sequenzierpuffer wurde für den Einsatz mit den Zyklus-Sequenzierungskits BigDye™ Terminator v1.1 und v3.1 optimiert.
Marke:  Applied Biosystems™ 4336699
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15939182
Beschreibung
Beschreibung
  • Optimiert für die Verwendung mit BigDye™ Terminator Zyklus-Sequenzierungskits
Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sequenzierungspuffer
Bei 2 °C bis 8 °C lagern.
Standardsequenzierung
Sequenzierungspuffer
Raumtemperatur
5X
GeneAmp 9700, Veriti Thermocycler, 3500 Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, 3130xl Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator
BigDye™ Terminator, BigDye™
28 ml
Flüssig
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2502251 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog Number
Chargennummer2410249 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2024 Catalog Number4336699
Chargennummer2406248 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Catalog Number4336699
Chargennummer2403247 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog Number4336699
Chargennummer2401246 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number4336699
Name des Produkts
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 & v3.1 5X Sequenzierungspuffer > 28 ml