Learn More
DWK Life Sciences 2 und 4 ml-Autosamplerfläschchen ohne Verschluss: Schraubgewinde
Hergestellt aus Borosilikatglas
Marke: DWK Life Sciences 331545S
Beschreibung
- Oberseite: Schraubgewinde
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Chromatographische Anwendungen | |
100 | |
45 mm | |
4 ml-Autosamplerfläschchen |
15 mm | |
4.0 ml | |
1,77 in. | |
Schraubverschluss | |
100er-Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences 2 und 4 ml-Autosamplerfläschchen ohne Verschluss: Schraubgewinde > Schraubgewinde, 13-425; klares Borosilikatglas
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur