Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV System für Erststrangsynthese
Optimiert für die Synthese von Erststrang-cDNA aus gereinigter Poly(A)+- oder aus Gesamt-RNA.
658.00 CHF - 2575.00 CHF
Spezifikation
Format | Kit |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
Reaktionsgeschwindigkeit | 10 min |
Verfahren | Reverse Transkription |
Optimale Reaktionstemperatur | 50 °C |
Produktcode | Marke | Enthält | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15327696
|
Invitrogen™
18091050 |
Kit only | 50 Reaktionen |
658.00 CHF
50 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15337696
|
Invitrogen™
18091200 |
Kit only | 200 Reaktionen |
2370.00 CHF
200 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
16397225
|
Invitrogen™
18091150 |
Kit with ezDNase | 50 Reaktionen |
708.00 CHF
50 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
16272082
|
Invitrogen™
18091300 |
Kit with ezDNase | 200 Reaktionen |
2575.00 CHF
200 Tests |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Optimiert für die Synthese von Erststrang-cDNA aus gereinigter Poly(A)+- oder aus Gesamt-RNA.
Das Set umfasst SuperScript™ IV reverse Transkriptase (RT), ein proprietäres mutiertes MMLV für hohe und verlässliche cDNA-Syntheseerträge bei RT-Reaktionen. Das SuperScript IV-Synthesesystem ist gegenüber dem SuperScript III-basierten System im Hinblick auf Hemmstoff-Resistenz, Aktivität und Reaktionsgeschwindigkeit deutlich verbessert worden, wobei gleichzeitig alle Vorteile des vorherigen System erhalten blieben, einschließlich erhöhter Thermostabilität und äußerst effizienter cDNA-Synthese in voller Länge sowie reduzierter RNase-Aktivität. Das SuperScript IV System ist so konzipiert, dass es eine zuverlässige, konsistente und schnelle cDNA-Synthese in Gegenwart von Inhibitoren bietet, die in einer Vielzahl von Proben vorhanden sind und dazu führen, dass andere derzeit erhältliche RTs eine unzureichende Leistung erbringen.Das SuperScript IV Erststrang-Synthesesystem enthält alle für RT-Reaktionen erforderlichen Komponenten sowie zusätzlich ein Kontrollgen und Primer und bietet Ihnen die Flexibilität zur Anpassung des RT-Aufbaus im Einklang mit den Anforderungen Ihrer Anwendung. Das SuperScript IV Synthesesystem ist die erste Wahl in Bezug auf Leistung und Flexibilität bei RT-PCR-Anwendungen. Empfohlen für alle RT-PCR-Anwendungen, insbesondere wenn Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen und wenn Inhibitoren in der RNA-Probe die cDNA-Synthese beeinträchtigen könnten, was in Genexpressionsstudien zu Abweichungen führt.
Zu den Merkmalen des SuperScript IV Erststrang-Synthesesystems zählen:
- Deutlich verbesserte Resistenz gegen eine Vielzahl von Inhibitoren, die die cDNA-Synthese beeinträchtigen können
- Robuste und spezifische cDNA-Synthese für ein breites Spektrum von Probentypen
- Eine schnellere Reverse-Transkriptase-Reaktion, die die Inkubationszeit von > 50 min auf 10 min reduziert
- Deutlich gesteigerte Prozessivität im Vergleich zu SuperScript III RT
Aufgereinigt aus E. coli, die das pol-Gen von M-MLV exprimieren, modifiziert zur Erhöhung der Thermostabilität, Halbwertszeit, Prozessivität sowie Inhibitorresistenz und zur Verringerung der RNase H-Aktivität.
Wirkungs- und Qualitätskontrolle
Endodesoxyribonuklease-, Exodesoxyribonuklease- und Ribonuklease-Assays sowie Ausbeute und Länge der cDNA.
Definition einer Einheit
Eine Einheit SuperScript IV RT ist die Enzymmenge, die benötigt wird, um in 10 min bei 37 °C mit Poly(A)-Oligo(dT)12-18 als Template/Primer 1 nmol Desoxyribonukleotid in säurefällbares Material einzubinden.
Reaktionsbedingungen der Einheit
50 mM Tris-HCl (pH 8,3), 4 mM MgCl2, 10 mM DTT, 50 mM KCl, 0,5 mM dTTP, 0,4 MBq/ml [3H]-dTTP, 0,4 mM Poly(A)-Oligo (dT)12-18 und Enzym in 20 μl für 10 min bei 37 °C.
Specifications
Kit | |
10 min | |
50 °C | |
SuperScript IV | |
Separate Komponenten | |
Bis 12,3 kb |
Hoch | |
Reverse Transkription | |
50 Reaktionen | |
Erststrang-cDNA | |
Reverse Transkription | |
RNA |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- SuperScript IV First-Strand Synthesis System
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ SuperScript™ IV System für Erststrangsynthese