Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-BDS-HPLC-Säulen
Verwendung als robuste Universalsäule mit aromatischer Selektivität für QK/QS-Labors.
Marke: Thermo Scientific™ 28905-254030
722.93 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Als basendeaktivierte Säule mit einzigartiger Selektivität für aromatische und leicht polare Verbindungen können Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-BDS-LC-Säulen als alternative Selektivität zu C18- oder C8-Phasen verwenden. Diese wirtschaftlichen Säulen verfügen über eine geringere Silanol-Aktivität und bieten für Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrolllabors eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit. Das auf der Grundlage des bekannten Hypersil Silika basierende basendeaktivierte Silika zählt zu den beliebtesten verfügbaren Packungsmaterialien.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
- Hochwertige, basendeaktivierte Säulen
- Einmalige Selektivität für aromatische und leicht polare Verbindungen
- Hergestellt nach ISO 9001:2000-Vorgaben
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
Analysesäule | |
250 mm | |
5 μm | |
130 Å | |
60 °C | |
Phenyl (Ph) | |
kugelförmiges, vollporöses, basendeaktiviertes Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
4 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
L11 | |
Hypersil BDS | |
5 % | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.