Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit Schikanenboden aus PETG: Steril
Durch die Verwendung dieser Einweg-Kolben, die ideal für Zellsuspensionskulturen sowie die Herstellung, Mischung oder Lagerung von Medien sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko.
Marke: Thermo Scientific™ 4116-1000
79.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
†Validierungsordner sind für Kunden als unterstützende Dokumentation während Ihres Produktvalidierungsprozesses erhältlich. Diese vertraulichen Informationen können unter rocregsupport@thermofisher.com angefordert werden. Nach der Anforderung wird Ihnen eine Geheimhaltungsverpflichtung zum Ausfüllen zugesandt.
Beschreibung
Durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit Schikaneboden aus PETG, die ideal für Suspensionskulturen sowie Medienherstellung, -mischung oder -lagerung geeignet sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko. Das kristallklare PETG ist robust und bruchsicher, sodass die persönliche Sicherheit erhöht wird. Alle Größen sind belüftet oder unbelüftet erhältlich.
- Sterile Einmalanwendung zur Verringerung des Kontaminationsrisikos
- Fällt beim Autoklavieren zur Reduzierung biogefährlichen Abfalls in sich zusammen
- Graduiert zur schnellen Volumenbestimmung
- Hervorragende Validierungsunterstützung: Validierungsordner auf Anfrage erhältlich†
Hinweis:
† Validierungsordner sind für Kunden als unterstützende Dokumentation während des Produktvalidierungsprozesses erhältlich. Diese vertraulichen Informationen können unter rocregsupport@thermofisher.com angefordert werden. Nach der Anforderung wird Ihnen eine Geheimhaltungsverpflichtung zum Ausfüllen zugesandt.
Spezifikation
32 oz. | |
PETG | |
1 | |
Keine | |
Ja | |
Enghals | |
Mit Schikanen | |
45 – 430 mm |
1000 ml | |
6 | |
Erlenmeyer | |
Nicht autoklavierbar | |
Ja | |
Steril | |
Belüftet |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421915 | Verarbeitungszertifikat | 22/04/2025 | 4116-1000 |
1270110 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 4116-1000 |
1382736 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 4116-1000 |
1296364 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 4116-1000 |
1421915 | Konformitätsbescheinigung | 14/04/2025 | 4116-1000 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.