Learn More
Epredia™ SuperFrost Plus™ Adhäsionsobjektträger, Sondergröße
Minimizes tissue loss during staining resulting in quick turn-around times and reduced risk associated with tissue loss and repeat testing. Epredia™TM SuperFrost Plus Slides secure frozen and formalin-fixed, paraffin embedded tissue sections as well as cytology preparations. The printed tab ink is impervious to virtually all common laboratory chemicals and reagents. For tissue slices 2 to 5μm thick.
Marke:  Epredia™ J1800BMNZ
74.75 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10422755
  • 85.55 CHF / 72 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Keine Zeitverluste bei der Objektträgerbeschichtung
  • Keine unnötigen Kosten durch teure Klebstoffe
  • Zuverlässige und gleichmäßige Beschichtung
  • Minimale Probenverluste
  • Zuverlässige und sichere Haftwirkung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
75 mm
90°, geschliffen
Weiß
50 mm
Adhäsionsobjektträger
72/Packung
Name des Produkts
Epredia™ SuperFrost Plus™ Adhäsionsobjektträger, Sondergröße >