Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Aktiv begasbare Systeme
Schaffen Sie ein ideales Umfeld für die Züchtung von Sauerstoff verbrauchenden und pH-sensitiven Zellen mit einer kontrollierten, kontaminationsfreien Atmosphäre in jedem Wannenstapel.
Marke: Thermo Scientific™ 173240
Beschreibung
Schaffen Sie mit den Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ aktiv begasbaren Systemen das ideale Umfeld für die Züchtung von Sauerstoff verbrauchenden und pH-sensitiven Zellen. Das Flow-System sichert eine kontrollierte, kontaminationsfreie Atmosphäre in jedem Wannenstapel, indem eine benutzerspezifische Gasmischung gleichmäßig verteilt wird. Lieferbar als Modell mit 4, 10 und 40 Tabletts
- Höhere Ausbeuten durch kontrollierte Zellkulturbedingungen – in jeder Schicht identisch
- Optimierung der Produktionskapazität ohne Wechsel der Zellkulturplattform
- Entwicklung von Lösungen im Industriemaßstab mit einem Cell Factory™ Inkubator mit aktiver Begasung
Spezifikation
Zellfabrik mit aktiver Begasung | |
2 | |
Steril | |
40 |
2 | |
Zellfabrik mit aktiver Begasung | |
25280 cm2 | |
Packung/Karton1/2 |