Learn More
Epredia™ SuperFrost Plus™ Adhäsionsobjektträger
Der minimale Gewebeverlust während der Färbung ermöglicht kurze Durchlaufzeiten und ein geringeres Risiko im Zusammenhang mit Gewebeverlusten und wiederholten Tests. Thermo Scientific™ SuperFrost Plus Objektträger sichern eingefrorene und formalinfixierte, paraffineingebettete Gewebeschnitte sowie zytologische Präparate.
Marke: Epredia™ J1830AMNZ
29.24 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Keine Zeitverluste bei der Objektträgerbeschichtung
- Keine unnötigen Kosten durch teure Klebstoffe
- Zuverlässige und gleichmäßige Beschichtung
- Minimale Probenverluste
- Zuverlässige und sichere Haftwirkung
Spezifikation
75 mm | |
90°, geschliffen | |
gelb | |
72/Packung |
25 mm | |
Adhäsionsobjektträger | |
traditionell |