Learn More
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes
For cell culture and general laboratory use
11.43 CHF - 280.00 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität |
Länge (metrisch) | 75 mm |
Einwegprodukt | Ja |
Produktlinie | SuperClear™ |
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Material | Verpackungsmenge | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Material | Verpackungsmenge | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16684072
![]() |
Labcon
3335-335-000-9 |
Zwei Positionen | Polystyrol | 25 Röhrchen/Beutel, 20 Beutel/Karton | Naturfarben |
182.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16674072
![]() |
Labcon
3329-355-000-9 |
Zwei Positionen | Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | 125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton | Naturfarben |
248.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16694072
![]() |
Labcon
3336-335-000-9 |
Zwei Positionen | Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | 25 Röhrchen/Beutel, 20 Beutel/Karton | Naturfarben |
130.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16664072
![]() |
Labcon
3328-355-000-9 |
Zwei Positionen | Polystyrol | 125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton | Naturfarben |
280.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16614082
![]() |
Labcon
3343-335-000-9 |
Steckertyp | Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | 25 Röhrchen/Beutel, 20 Beutel/Karton | Naturfarben |
166.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16604082
![]() |
Labcon
3342-335-000-9 |
Steckertyp | Polystyrol | 25 Röhrchen/Beutel, 20 Beutel/Karton | Naturfarben |
174.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16634072
![]() |
Labcon
3315-800-000-9 |
Interner Stecker für zwei Positionen | Polystyrol | 1000 Röhrchen/Beutel, 1 Beutel/Karton | Naturfarben |
132.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16634082
|
Labcon
3361-800-000-9 |
Nicht enthalten | Polypropylene USP Class VI Resin | 1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs | Natural | N/A | ||||||
16654072
![]() |
Labcon
3326-355-000-9 |
Nicht enthalten | Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | 125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton | Naturfarben |
130.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16644082
|
Labcon
3386-335-000-9 |
Nicht enthalten | Polypropylene USP Class VI Resin | 25 Tubes/Bag, 20 Bags/Cs | Natural | N/A | ||||||
16624072
![]() |
Labcon
3306-800-000-9 |
Nicht enthalten | Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | 3000 Röhrchen/Beutel, 1 Beutel/Karton | Naturfarben |
173.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16624082
|
Labcon
3360-800-000-9 |
Nicht enthalten | Polystyrene | 1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs | Natural | N/A | ||||||
16644072
![]() |
Labcon
3325-355-000-9 |
Nicht enthalten | Polystyrol | 125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton | Naturfarben |
152.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17275704
|
Labcon
3305-800-000-9 |
Nicht enthalten | Polystyrol | 3.000/Packung | Durchsichtig |
212.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17285704
|
Labcon
3311-800-000-9 |
Nicht enthalten | Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI | 1000/Packung | Naturfarben |
69.85 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17255714
|
Labcon
3316-800-000-9 |
Separate Kappe mit zwei Positionen | Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI | 1000/Packung | Naturfarben |
132.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17235714
|
Labcon
3311-807-000-9 |
Nicht enthalten | Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI | 1000/Packung | Blau |
69.85 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17245714
|
Labcon
3311-808-000-9 |
Nicht enthalten | Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI | 1000/Packung | Grün |
69.85 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17225714
|
Labcon
3311-806-000-9 |
Nicht enthalten | Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI | 1000/Packung | Violett |
69.85 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17215714
|
Labcon
3311-804-000-9 |
Nicht enthalten | Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI | 1000/Packung | Rot |
69.85 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17205714
|
Labcon
3311-803-000-9 |
Nicht enthalten | Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI | 1000/Packung | Orange |
69.85 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17275714
|
Labcon
3326-350-000-9 |
Nicht enthalten | Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI | 125/Packung; 1.000/Karton | Naturfarben |
13.35 CHF
125 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17265714
|
Labcon
3325-350-000-9 |
Nicht enthalten | Polystyrol | 125/Packung; 1.000/Karton | Naturfarben |
11.43 CHF
125 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17295704
|
Labcon
3311-802-000-9 |
Nicht enthalten | Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI | 1000/Packung | Gelb |
69.85 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Culture tube
- For cell culture and general laboratory use
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Freezable to -80°C
- Seal with plug or dual position caps
- Made in USA
Spezifikation
12 mm | |
75 mm | |
SuperClear™ |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Ja | |
ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch) |