Learn More
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes
For cell culture and general laboratory use
Marke: Labcon 3360-800-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kulturröhrchen
- Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
- Einfrierbar bis -80 °C
- Versiegelung mit Stopfen oder Verschlüssen mit zwei Positionen
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
12 mm | |
Conical Tube | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Natural | |
Polystyrene | |
No | |
2,95 in. | |
1000 Tubes/Bag | |
SuperClear™ | |
4 mL | |
No |
1500 RCF | |
Nicht autoklavierbar | |
Nicht enthalten | |
75 mm | |
Single-use | |
Kultur | |
1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs | |
Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen | |
Unsteril | |
1000 | |
ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch) |