Learn More
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes
For cell culture and general laboratory use
Brand: Labcon 3325-355-000-9
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Kulturröhrchen
- Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
- Einfrierbar bis -80 °C
- Versiegelung mit Stopfen oder Verschlüssen mit zwei Positionen
- Hergestellt in den USA
Specifications
12 mm | |
Rundboden-Röhrchen | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Naturfarben | |
Polystyrol | |
Nein | |
2,95 in. | |
125 Röhrchen/Beutel | |
SuperClear™ | |
5 mL | |
Nein |
1.500 RZB | |
Nicht autoklavierbar | |
Nicht enthalten | |
75 mm | |
Ja | |
Kultur | |
125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton | |
Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen | |
Steril | |
125 | |
ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch) |